D(-)-Manitol, en polvo, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
2554-01EA 303.71 EUR
2554-01 2554-07
D(-)-Manitol, en polvo, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
D(-)-Manitol
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Pto. Ebullición: 290…295 °C (4 hPa)
Pto. de fusión: 164…169 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064287
Núm. CAS: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Índice Merck: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Specific Rotation [Å]²⁵ ^D (+) 23.3 - 24.3 Degree
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Loss on Drying at 105°C ≤0.05 %
ACS - Residue after Ignition ≤0.01 %
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.0008
ACS - Reducing Sugars Passes Test
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm