Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato (MES) free acid ≥98%, purificado, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Ácido 2-morfolinoetanosulfónico monohidrato
4812-04EA 5266.4 EUR
4812-04 4812-06 4812-02 4812-08
Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato (MES) free acid ≥98%, purificado, J.T.Baker®
Ácido β-morfolinoetanosulfónico (MES) monohidrato
Suitable for use in biopharmaceutical manufacturing applications.
Formula: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
MW: 213,25 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149409
Núm. CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Índice Merck: 13,05929
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (C₆H₁₃NO₄S·H₂O) ≥98 %
Appearance Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
RNase Activity Passes Test
DNase Activity (None Detected) Passes Test
Protease Activity Passes Test
Color of a 1M Alkaline Solution (Colorless) Passes Test
Loss on Drying at 130°C 7 - 10 %
Heavy Metals (as Pb) ≤2 ppm