Metanol 99 Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Peligro
Sinónimos: Destilado metílico, Alcohol metílico
7669-33EA 56.87 EUR
7669-33 7669-38 7669-39
Metanol 99 Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Metanol
Formula: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Pto. Ebullición: 64.6
Pto. de fusión: -98
Pto. de inflamación: 11
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004595
Núm. CAS: 67-56-1
UN: 1230
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM