terc-Butil metil éter, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Sinónimos: 2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE, Metil terc-butil éter, Éter terc-butilmetílico
5449-45EA 398.63 EUR
5449-45 5449-25
terc-Butil metil éter, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
terc-Butil metil éter
Formula: (CH₃)₃COCH₃
Número MDL: MFCD00008812
Núm. CAS: 1634-04-4
UN: 2398
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM