Bencina de petróleo, 40…60 °C, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Peligro
Sinónimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
6722-45EA 546.03 EUR
6722-45 6722-25
Bencina de petróleo, 40…60 °C, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Bencina de petróleo
Densidad: 0.7
Pto. de inflamación: -10
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3 II