Polysorbate 20, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Sorbita monolaurato, etoxilato
X251-07EA 387.47 EUR
X251-07 X251-09
Polysorbate 20, J.T.Baker®
Polysorbate 20
Formula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Densidad: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00165986
Núm. CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
Not intended for Injectable Drug Use.