Potasio carbonato, en gránulos FCC, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
3014-05EA
377
EUR
3014-05
3014-08
Potasio carbonato, en gránulos FCC, J.T.Baker®
Potasio carbonato
Formula:
K₂CO₃ |
Número MDL:
MFCD00011382 Núm. CAS: 584-08-7 |
|
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
FCC - Identification A | Passes Test |
FCC - Identification B | Passes Test |
FCC - Assay (K₂CO₃) (dried basis) | 99.0 - 100.5 % |
FCC - Loss on Drying | ≤1 % |
FCC - Insoluble Substances | Passes Test |
FCC - Lead (Pb) | ≤2 mg/kg |