Potasio hidróxido ≥85.0%, en lentejas, BAKER ANALYZED®, Electronic Grade, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
3141-05EA 301 EUR
3141-05 3141-01 3141-07 3141-19
Potasio hidróxido ≥85.0%, en lentejas, BAKER ANALYZED®, Electronic Grade, J.T.Baker®
Potasio hidróxido
Formula: KOH
Pto. Ebullición: 1320 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 360 °C
Densidad: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
IR: 01-2119487136-33
Índice Merck: 12,07806
Order Now
Resultados test especificaciones
For Microelectronic Use ≥85.0%
Assay (KOH) ≥85.0 %
Potassium Carbonate (K₂CO₃) ≤1.0 %
Insoluble Matter ≤50 ppm
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO₄) ≤20 ppm
Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤10 ppm
Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Heavy Metals (as Ag) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Mercury (Hg), For Information Only ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Magnesium (Mg), For Information Only