Potasio dihidrogenofosfato ≥99.0% (by acidimetry), en cristales, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Atención
Sinónimos: Potasio fosfato monobásico
7100-19EA 950.85 EUR
7100-19 7100-20 MACR7100-06
Potasio dihidrogenofosfato ≥99.0% (by acidimetry), en cristales, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Potasio dihidrogenofosfato
Formula: KH₂PO₄
MW: 136.09 g/mol
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 253 °C
Densidad: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011401
Núm. CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
IR: 01-2119490224-41
Índice Merck: 13,07744
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (KH₂PO₄) (by acidimetry) ≥99.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.002 %
ACS - Loss on Drying at 105°C ≤0.2 %
ACS - Nitrogen Compounds (as N) ≤0.001 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.005 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.003 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 4.1 - 4.5
Appearance (white crystals)
Learn more