Potasio tiocianato ≥98.5% (Ag basis), en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Potasio rodanuro, Potasio sulfocianuro
3326-05EA 0 EUR
3326-05 3326-R
Potasio tiocianato ≥98.5% (Ag basis), en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potasio tiocianato
Crystals. Lot analysis on label.
Formula: KSCN
MW: 97,18 g/mol
Pto. Ebullición: 500 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 175 °C
Densidad: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011413
Núm. CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Índice Merck: 12,07866
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
Assay (KSCN) (by Ag titrn) ≥98.5 %
Insoluble in H₂O ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.3 - 8.7
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Ammonium (NH₄) ≤0.003 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Iodine Consuming Substances (meq/g) ≤0.004
Use Test Passes Test
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤2.0 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs