(±)-1,2-Propanodiol Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
P148-33EA
66.77
EUR
P148-33
P148-38
(±)-1,2-Propanodiol Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
(±)-1,2-Propanodiol
Formula:
CH₃CH(OH)CH₂OH |
Número MDL:
MFCD00064272 Núm. CAS: 57-55-6 |