(±)-1,2-Propanodiol Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Sinónimos: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
P148-33EA 66.77 EUR
P148-33 P148-38
(±)-1,2-Propanodiol Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
(±)-1,2-Propanodiol
Formula: CH₃CH(OH)CH₂OH
MW: 76,1 g/mol
Número MDL: MFCD00064272
Núm. CAS: 57-55-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM