Sodio acetato, anhidro ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Acetato de sodio
3470-01EA 206.38 EUR
3470-01 3470-07 3470-R 3470-05
Sodio acetato, anhidro ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodio acetato
  • Lot analysis on label
Formula: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Pto. Ebullición: 881.4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 324 °C
Densidad: 1.53 g/cm³
Pto. de inflamación: >250 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012459
Núm. CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
IR: 01-2119485123-42
Índice Merck: 12,08711
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.01%
ACS - Assay (CH₃COONa) ≥99.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Loss on Drying at 120°C ≤1.0 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 7.0 - 9.2
ACS - Chloride (Cl) ≤0.002 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.003 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %