Sodio carbonato, anhidro 99.95-100.05%, granular, AR® ACS primary standard, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
|
Atención
|
7528-04EA
153
EUR
7528-04
7528-20
Sodio carbonato, anhidro 99.95-100.05%, granular, AR® ACS primary standard, Macron Fine Chemicals™
Sodio carbonato
Formula:
Na₂CO₃ Pto. de fusión: 851 °C Densidad: 2,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003494 Núm. CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 IR: 01-2119485498-19 Índice Merck: 14,08596 |
|
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | — |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | — |
ACS - Assay (Na₂CO₃ (after 2 hr @ 285°C)) | 99.95 - 100.05 % |
ACS - Calcium (Ca) | ≤0.02 % |
ACS - Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤0.0005 % |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.01 % |
ACS - Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
ACS - Loss on Heating at 285°C | ≤1.0 % |
ACS - Magnesium (Mg) | ≤0.004 % |
ACS - Phosphate (PO₄) | ≤0.001 % |
ACS - Potassium (K) | ≤0.005 % |
ACS - Silica (SiO₂) | ≤0.005 % |
ACS - Sulfur Compounds (as SO₄) | ≤0.003 % |
ACS - Solubility (8 in 50) | Passes Test |