Sodio carbonato monohidrato ≥99.5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos:
Sodium carbonate hydrous, Soda monohydrate
3598-07EA
0
EUR
3598-07
3598-09
Sodio carbonato monohidrato ≥99.5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodio carbonato monohidrato
Formula:
Na₂CO₃·1H₂O MW: 124.00 g/mol Pto. de fusión: 107.85 |
Número MDL:
MFCD00149177 Núm. CAS: 5968-11-6 |
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
ACS - Assay (Na₂CO₃·H₂O) | ≥99.5 % |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.01 % |
ACS - Loss on Drying at 150°C | 13.0 - 15.0 % |
ACS - Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
ACS - Calcium (Ca) | ≤0.03 % |
ACS - Silica (SiO₂) | ≤0.005 % |
ACS - Sulfur Compounds (as SO₄) | ≤0.004 % |
ACS - Magnesium (Mg) | ≤0.005 % |
ACS - Potassium (K) | ≤0.005 % |
Phosphate (PO₄) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤5 ppm |