Sodio cloruro Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
P135-33EA 81.63 EUR
P135-33 P135-38
Sodio cloruro Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Número MDL: MFCD00003477
Núm. CAS: 7647-14-5