Sodio formiato ≥99.0%, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Sodio formiato
Management of Change (MOC) category = N
3700-07EA 0 EUR
3700-07 3700-05
Sodio formiato ≥99.0%, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Formiato de sodio
  • Lot analysis on label
Formula: HCO₂Na
MW: 68.01 g/mol
Pto. de fusión: 257.31 °C
Densidad: 1.919 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013101
Núm. CAS: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
IR: 01-2119486468-21
Índice Merck: 13,08694
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
ACS - Assay (HCOONa) ≥99.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.001 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm