Sodio hidróxido solución 50%, Biotech Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
2622-35EA 593.09 EUR
2622-35 2622-40 2622.9025PE 2622-SAMPLE 2622.9600
Sodio hidróxido solución 50%, Biotech Reagent, J.T.Baker®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (NaOH) 49 - 51 %
Appearance (clear, colorless liquid) passes test
Potassium (K) max. 0.01 %
Identification (Na) passes test
Sodium Carbonate (Na2CO3) max. 1.0 %
Trace Impurities (in ppm) Chlorides (as Cl) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 2
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) max. 1