Sodio hidróxido 97.0-100.5% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Sinónimos: Caustic soda
7066-33EA 30.19 EUR
7066-33 7066-36 7066-38
Sodio hidróxido 97.0-100.5% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
MW: 40 g/mol
Pto. Ebullición: 1390
Pto. de fusión: 323
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,08627