di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato 98.0-102.0%, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Sodio fosfato disódico heptahidrato, Hidrogenoortofosfato de disodio heptahidrato
3824-07EA 899.14 EUR
3824-07 3824-05 3824-01 3824-R
di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato 98.0-102.0%, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato
Formula: HNa₂O₄P·7H₂O
MW: 268.07 g/mol
Pto. de fusión: 48 °C
Densidad: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149180
Núm. CAS: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 98.0 - 102.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 8.7 - 9.3
Assay (Na₂HPO₄·7H₂O) 98.0 - 102.0 %
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs