Tubo, Tygon®, A-60-F IB
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
APW00038 APW00019 APW00029 APW00046 APW00054 APW00064
VERNAPW00038EA 0 EUR
VERNAPW00038 VERNAPW00019 VERNAPW00029 VERNAPW00046 VERNAPW00054 VERNAPW00064
Tubo, Tygon®, A-60-F IB
Tuberías Tubo de transferencia
Tygon® A-60-F IB es un tubo embebido de refuerzo dentro de sus paredes para soportar presión elevada y soportar temperaturas extremas de -24 ° C a 135 ° C. No se agrietará ni deteriorará cuando se use en aplicaciones exigentes de alimentación y bebidas.
  • Larga vida útil en bombas peristálticas
  • Compatible con prácticamente todos los desinfectantes y limpiadores comunes
  • Resistente al ozono y a los rayos UV
  • Repetidamente autoclavable
  • Compatible químicamente con una amplia gama de tipos de alimentos y productos de limpieza.
Los tubos proporcionan resistencia a muchos medios alimentarios agresivos, incluidos algunos aceites animales y vegetales. Ideal para usar en sistemas de limpieza y esterilización de limpieza y vapor en el lugar.
Resistencia a la temperatura: -60 to +135 °C
Dureza (durómetro shore A): 61
Densidad: 0,98
Certificaciones: Cumple con FDA 21 CFR, 177.2600, normas NSF 51 y normas sanitarias 3-A.