Ácido acético 1 mol/l (1 N), Titripur®, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.60305.1000EA 35.8 EUR
1.60305.1000
Ácido acético 1 mol/l (1 N), Titripur®, Supelco®
Ácido acético
Formula: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036152
Núm. CAS: 64-19-7
ADR: 8,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg