Test kit, fotométrico, DBO5, test en cuveta LCK
Proveedor: Hach
LCK554 LCK555
705-3030EA 213 EUR
705-3030 705-3031
Test kit, fotométrico, DBO5, test en cuveta LCK
Kits para test medioambiente
Predosificación de reactivos para máxima seguridad.
  • Valores de medición precisos y fiables
  • Máxima seguridad para usuarios gracias al sistema cerrado y baja cantidad de reactivos
  • Dosificación cómoda y sin errores de los reactivos
  • Etiqueta de código de barras para el reconocimiento automático en el fotómetro
  • Diferenciación entre los tests y rangos de medida mediante la codificación por colores
Temperatura de almacenamiento:2 - 8 °C (mantener refrigerado)
Certificaciones: EN 1899-1