Test kit, fotométrico, Formaldehído, test en cuveta LCK
Proveedor: Hach
LCK325 LCK425
705-3047EA 122 EUR
705-3047 HACHLCK425
Test kit, fotométrico, Formaldehído, test en cuveta LCK
Kits para test medioambiente
Predosificación de reactivos para máxima seguridad.
  • Valores de medición precisos y fiables
  • Máxima seguridad para usuarios gracias al sistema cerrado y baja cantidad de reactivos
  • Dosificación cómoda y sin errores de los reactivos
  • Etiqueta de código de barras para el reconocimiento automático en el fotómetro
  • Diferenciación entre los tests y rangos de medida mediante la codificación por colores
Temperatura de almacenamiento: 15 - 25 °C
Certificaciones: LCK 425 according to standard ISO12460.