Test kit, fotométrico, Nitrógeno total (Laton), test en cuveta LCK
Proveedor: Hach
LCK338 LCK238 LCK138
705-3014EA 185 EUR
705-3014 705-3013 705-3012
Test kit, fotométrico, Nitrógeno total (Laton), test en cuveta LCK
Kits para test medioambiente
Predosificación de reactivos para máxima seguridad.
  • Valores de medición precisos y fiables
  • Máxima seguridad para usuarios gracias al sistema cerrado y baja cantidad de reactivos
  • Dosificación cómoda y sin errores de los reactivos
  • Etiqueta de código de barras para el reconocimiento automático en el fotómetro
  • Diferenciación entre los tests y rangos de medida mediante la codificación por colores
Temperatura de almacenamiento: 15 - 25 °C
Certificaciones: EN ISO 11905-1