Test kit, fotométrico, Fenoles, test en cuveta LCK
Proveedor: Hach
LCK345 LCK346
705-3057EA 130 EUR
705-3057 705-3058
Test kit, fotométrico, Fenoles, test en cuveta LCK
Kits para test medioambiente
Ready for use, photometric evaluation system and environmentally friendly.
  • Valores de medición precisos y fiables
  • Máxima seguridad para usuarios gracias al sistema cerrado y baja cantidad de reactivos
  • Dosificación cómoda y sin errores de los reactivos
  • Etiqueta de código de barras para el reconocimiento automático en el fotómetro
  • Diferenciación entre los tests y rangos de medida mediante la codificación por colores
Temperatura de almacenamiento: 15 - 25 °C para LCK345; 2 - 8 °C (mantener refrigerado) para LCK346
Certificaciones: LCK346 según norma ISO 6439-1990, DIN 38409 H16