Test kit, fotométrico, Plata, test en cuveta LCK
Proveedor: Hach
LCK354 LCK355
705-3010EA 141 EUR
705-3010 705-3011
Test kit, fotométrico, Plata, test en cuveta LCK
Kits para test medioambiente
Predosificación de reactivos para máxima seguridad.
  • Valores de medición precisos y fiables
  • Máxima seguridad para usuarios gracias al sistema cerrado y baja cantidad de reactivos
  • Dosificación cómoda y sin errores de los reactivos
  • Etiqueta de código de barras para el reconocimiento automático en el fotómetro
  • Diferenciación entre los tests y rangos de medida mediante la codificación por colores
Storage conditions: 15 to 25 °C (LCK354)
Temperatura de almacenamiento: 2 - 8 °C (mantener refrigerado)