Test kit, fotométrico, Sulfato, test en cuveta LCK
Proveedor: Hach
LCK153 LCK353
705-3066EA 146 EUR
705-3066 705-3067
Test kit, fotométrico, Sulfato, test en cuveta LCK
Kits para test medioambiente
Predosificación de reactivos para máxima seguridad.
  • Valores de medición precisos y fiables
  • Máxima seguridad para usuarios gracias al sistema cerrado y baja cantidad de reactivos
  • Dosificación cómoda y sin errores de los reactivos
  • Etiqueta de código de barras para el reconocimiento automático en el fotómetro
  • Diferenciación entre los tests y rangos de medida mediante la codificación por colores
Temperatura de almacenamiento:15 - 25 °C