Test kit, fotométrico, TOC, test en cuveta LCK
Proveedor: Hach
LCK380 LCK381 LCK385 LCK386 LCK387
705-3024EA 264 EUR
705-3024 705-3025 705-3021 705-3022 705-3023
Test kit, fotométrico, TOC, test en cuveta LCK
Kits para test medioambiente
Predosificación de reactivos para máxima seguridad.
  • Valores de medición precisos y fiables
  • Máxima seguridad para usuarios gracias al sistema cerrado y baja cantidad de reactivos
  • Dosificación cómoda y sin errores de los reactivos
  • Etiqueta de código de barras para el reconocimiento automático en el fotómetro
  • Diferenciación entre los tests y rangos de medida mediante la codificación por colores
Storage conditions: 15 - 25 °C
Certificaciones: DIN 38409-H3