Test kit, fotométrico, Zinc, test en cuveta LCK
Proveedor: Hach
LCK360
LCS360
705-3072EA
159
EUR
705-3072
HACHLCS360
Test kit, fotométrico, Zinc, test en cuveta LCK
Kits para test medioambiente
Predosificación de reactivos para máxima seguridad.
- Valores de medición precisos y fiables
- Máxima seguridad para usuarios gracias al sistema cerrado y baja cantidad de reactivos
- Dosificación cómoda y sin errores de los reactivos
- Etiqueta de código de barras para el reconocimiento automático en el fotómetro
- Diferenciación entre los tests y rangos de medida mediante la codificación por colores
Temperatura de almacenamiento: 15 - 25 °C