Sodio dodecilsulfato (SDS), blanco ≥85.0%, crystalline USP, BP, Ph. Eur., NF, puro
Proveedor: PanReac AppliChem
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dodecilo sulfato sal sódica, Sodio laurilsulfato
142363.0416
142363.0914
142363.1211
APPC142363.0416EA
2000
EUR
APPC142363.0416
APPC142363.0914
APPC142363.1211
Sodio dodecilsulfato (SDS), blanco ≥85.0%, crystalline USP, BP, Ph. Eur., NF, puro
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Synonyms: Dodecyl Sulphate Sodium Salt, Laurylsulphate Sodium Salt, SDS, Sodium Laurylsulphate
Formula:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Pto. de fusión: 204…207 °C Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036175 Núm. CAS: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
|
Resultados test especificaciones
Minimum assay | 85,0% |
Identity according to Pharmacopoeias | Passes test |
Alkalinity | Passes test |
Residual solvents (Ph.Eur/USP) | Passes test |
Non-esterified alcohols | 4,0% |
Sodium Chloride and Sodium Sulfate (USP-NF) | 8,0% |
Sodium Chloride and Sodium Sulfate (Ph. Eur.) | 8,0% |
Total alcohols minimum | 59,0% |
Heavy metals (as Pb) | 0,002% |
Residual metals ICP: Class 1A (Pt, Pd) | 10 ppm |
Residual metals ICP: Class 1B (Ir, Rh, Ru, Os) | 10 ppm |
Residual metals ICP: Class 1C (Mo, Ni, Cr, V) | 25 ppm |
Residual metals ICP: Class 2 (Cu, Mn) | 250 ppm |
Residual metals ICP: Class 3 (Fe, Zn) | 1.300 ppm |