Botas de seguridad de aparejador ESD
Proveedor: ELTEN
78671/38 78671/39 78671/40 78671/41 78671/42 78671/43 78671/44 78671/45 78671/46 78671/47 78671/48 78671/49 78671/50 78671/36 78671/37
114-8227EA 105.9 EUR
114-8227 114-8228 114-8229 114-8230 114-8231 114-8232 114-8233 114-8234 114-8235 114-8236 114-8237 114-8238 114-8239 114-8225 114-8226
Botas de seguridad de aparejador ESD
Zapatos y botas
Las botas de seguridad ESD de invierno están fabricadas con cuero de origen vacuno y una suela de PU/PU SAFETY-GRIP.
  • Forro cálido
  • Plantilla polar completa ESD
  • Puntera reforzada de PU que protege el empeine de cuero
  • Entresuela antiperforación no metálica
  • Puntera de acero protectora (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects.
Color: marrón
Certificaciones: EN 61340-5-1 (ESD); EN ISO 20345; S3, SRC, CI.