Azul de hidroxinaftol indicator for metal titration, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
33936-10G 33936-50G
33936-10GEA 120 EUR
33936-10G 33936-50G
Azul de hidroxinaftol indicator for metal titration, Fluka™
Hydroxynaphthol blue
Formula: C₂₀H₁₁N₂Na₃O₁₁S₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036393
Núm. CAS: 63451-35-4
EINECS: 264-197-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (LC-MS) complying
Absorption maximum 640 - 650 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 325
Suitability for Complexometry complying