Guantes resistentes a cortes, JACKSON SAFETY * G60 PURPLE NITRILE *
Proveedor: KIMBERLY CLARK
97432 97433 97430 97431 97434
112-4860EA 237 EUR
112-4860 112-4861 112-4858 112-4859 112-1236
Guantes resistentes a cortes, JACKSON SAFETY * G60 PURPLE NITRILE *
Guantes
Estos guantes ambidiestros fabricados con fibras de polietileno de peso molecular ultra alto (HMPE) brindan protección contra laceraciones al tiempo que mejoran el agarre y la destreza.
  • Puntas de los dedos recubiertas de nitrilo de espuma púrpura y palma punteada flexible para un mejor agarre
  • La fibra HMPE mejora la transpirabilidad y la protección
  • La fibra tejida mejora la transpirabilidad y la comodidad
  • El diseño ambidiestro mejora el costo de uso
  • Lavable
  • Sin látex
Las aplicaciones típicas incluyen: Fabricación de metal, manejo de vidrio, manejo de piezas afiladas, ensamblaje automotriz, cerámica.
Certificaciones: EN 388 (434X); Cat. II