Vydac Denali C18, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
238DE5415EA 851 EUR
238DE5415 238DE54 238DE52215 238DE1022 238GD54DE/N 238GD52DE/N 238DE5410
Vydac Denali C18, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Vydac Denali (238DE) es una fase enlazada C18 de 120 Å con alta cobertura de carbono, adecuada para el análisis de analitos tanto ácidos como básicos. Tiene aplicaciones para análisis de moléculas pequeñas de interés para laboratorios farmacéuticos y medioambientales.
  • Alta retentividad
  • LC-MS de moléculas pequeñas
  • Totalmente escalable del capilar al proceso
* Utilizar con el soporte GCH10 y el acoplador de columna HI-081.
** Uso con soporte 80101/N y acoplador de columna HI-081.
Vydac es una marca registrada de W.R.Grace and Co.