Avantor® Hichrom Presat, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
HICH28610EA 0 EUR
HICH28610 HICH28650
Avantor® Hichrom Presat, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Se colocan columnas de saturación entre la bomba y el inyector y saturan la fase móvil con sílice, minimizando la disolución de la columna analítica cuando se trabaja por encima de pH 7.