Vydac 238TP C18, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
238TP510EA 0 EUR
238TP510 238TP53 238TP54 238GK52/N 238GK54/N
Vydac 238TP C18, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Vydac TP es la primera gama de fases de medios de poro ancho desarrolladas en la gama Vydac y es el estándar de la industria para separaciones de péptidos y proteínas. Los grandes poros de la sílice TP de 300 Å dan a las moléculas polipeptídicas acceso completo al interior de los poros de la sílice.
  • Larga vida útil de la columna y lixiviación de fases insignificante
  • Purificaciones de proteínas confiables, escalables desde la escala analítica hasta la preparativa
  • Referenciado en una gran cantidad de patentes y publicaciones.
Estas columnas monoméricasMore Product Information