Vydac 201TP C18, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
554-7583EA 1210 EUR
554-7583 201TP5410 201TP5215 201TP5315 201TP5415 201TP52 201TP104 201TP5203 201GD52/N 201GD54/N 201GK54/N HICH201GK52/N HICH201GD104/N HICH201GK104/N
Vydac 201TP C18, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Vydac TP es la primera gama de fases de medios de poro ancho desarrolladas en la gama Vydac y es el estándar de la industria para separaciones de péptidos y proteínas. Los grandes poros de la sílice TP de 300 Å dan a las moléculas polipeptídicas acceso completo al interior de los poros de la sílice.
  • Larga vida útil de la columna y lixiviación de fases insignificante
  • Purificaciones de proteínas confiables, escalables desde la escala analítica hasta la preparativa
  • Referenciado en una gran cantidad de patentes y publicaciones.
  • USP L1
Fase C18 sin tapónMore Product Information