Avantor® Prevail Amide, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
HICH88660EA 1140 EUR
HICH88660 HICH88665
Avantor® Prevail Amide, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Las columnas HPLC Prevail™ presentan una larga vida útil de la columna tanto en fases móviles altamente acuosas como altamente orgánicas. Todas las fases, excepto Prevail™ Carbohydrate ES, son a base de sílica. La estabilidad de estas fases es tal que una sola columna puede alternarse entre altamente acuosa para el análisis de analitos altamente polares y altamente orgánica para una fuerte retención de analitos hidrófobos.
  • Estables desde altamente orgánicas a altamente acuosas
  • Fases especiales para aplicaciones específicas
  • Excelente sensibilidad con aplicaciones microbore y ELSD
  • Fase incrustada polar