Avantor® Prevail C18-Select, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
HICH99316EA 1020 EUR
HICH99316 HICH99300 HICH99301 HICH99309 HICH99313 HICH99302 96691/N 99119/N
Avantor® Prevail C18-Select, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Las columnas HPLC Prevail™ presentan una larga vida útil de la columna tanto en fases móviles altamente acuosas como altamente orgánicas. Todas las fases, excepto Prevail™ Carbohydrate ES, son de sílice. La estabilidad de estas fases es tal que una sola columna puede alternarse entre altamente acuosa para el análisis de analitos altamente polares y altamente orgánica para una fuerte retención de analitos hidrófobos.
  • Estables desde altamente orgánicas a altamente acuosas
  • Fases especiales para aplicaciones específicas
  • Excelente sensibilidad con aplicaciones