Avantor® Prevail Cyano, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
HICH99243EA 1140 EUR
HICH99243 HICH99247 99131/N
Avantor® Prevail Cyano, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Las columnas HPLC Prevail™ presentan una larga vida útil de la columna tanto en fases móviles altamente acuosas como altamente orgánicas. Todas las fases, excepto Prevail™ Carbohydrate ES, son de sílice. La estabilidad de estas fases es tal que una sola columna puede alternarse entre altamente acuosa para el análisis de analitos altamente polares y altamente orgánica para una fuerte retención de analitos hidrófobos.
  • Estables desde altamente orgánicas a altamente acuosas
  • Fases especiales para aplicaciones específicas
  • Excelente sensibilidad con aplicaciones microbore y ELSD
Estas ciano columnas de uso general son adecuadas para su uso en fase normal o inversa. Pueden utilizarse para aplicaciones de fase normal resistentes.
Información accesorios: Utilice cartuchos de protección con soporte (80101/N) y acoplador de columna (HI-081).