Avantor® Prevail Organic acid, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
HICH88648EA 1420 EUR
HICH88648 HICH88655 HICH50755 HICH88640 HICH88645 HICH88745 96429/N
Avantor® Prevail Organic acid, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Las columnas HPLC Prevail™ presentan una larga vida útil de la columna tanto en fases móviles altamente acuosas como altamente orgánicas. Todas las fases, excepto Prevail™ Carbohydrate ES, son de sílice. La estabilidad de estas fases es tal que una sola columna puede alternarse entre altamente acuosa para el análisis de analitos altamente polares y altamente orgánica para una fuerte retención de analitos hidrófobos.
  • Fase de alta eficacia a base de sílice y estable a los ácidos
  • Estables desde altamente orgánicas a altamente acuosas
  • Fases especiales para aplicaciones específicas
  • Excelente sensibilidad con aplicaciones microbore y ELSD
Separa ácidos orgánicos comunes con una resolución, velocidad y sensibilidad insuperables. Menor coste que las columnas poliméricas.
Información accesorios: Utilice cartuchos de protección con soporte (80101/N) y acoplador de columna (HI-081).