Caja de refrigeración, eléctrica, Powerbox® Plus
Proveedor: CAMPING GAZ
2000037453 2000037452
CAMP2000037453EA 124 EUR
CAMP2000037453 CAMP2000037452
Caja de refrigeración, eléctrica, Powerbox® Plus
Cajas Enfriadores de sobremesa
La caja de refrigeración eléctrica equipada con una rueda de dial, con la que se puede regular la potencia y la eficiencia de la caja, ayuda a mantener el contenido fresco y protegido de olores, moho y hongos.
  • Tapa aislada de PU de primera calidad para un rendimiento aún mayor
  • Puede utilizarse tanto en una toma de corriente de 12 V (automática) como de 230 V (normal)
  • Adecuada para viajes de acampada o salidas más largas
  • Asa de mano para un transporte cómodo
El efecto antimicrobiano se obtiene a partir de un aditivo que se funde en el plástico antes de ser moldeado en el revestimiento.