Armarios de almacenamiento de seguridad, tipo 90, V-MOVE-90
Proveedor: asecos
35034001 35034005 35035001 35035005 35085040 35085041 35085051 35085047 35085046 35086040 35086041 35086051 35086047 35086046
135-2636EA 4547 EUR
135-2636 135-2637 135-2638 135-2639 135-2640 135-2641 135-2644 135-2643 135-2642 135-2645 135-2646 135-2649 135-2648 135-2647
Armarios de almacenamiento de seguridad, tipo 90, V-MOVE-90
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Utilizando la tecnología de cajones verticales, los gabinetes de almacenamiento de seguridad V-MOVE-90 tienen el mismo volumen de almacenamiento que los gabinetes estándar con solo la mitad del ancho del cuerpo.
  • Construcción robusta y longevidad: cuerpo exterior robusto, de alta calidad y resistente a los arañazos con superficie recubierta de polvo
  • Apertura y cierre electrónico de cajones con solo presionar un botón
  • El cajón vertical proporciona una visión general y un acceso simple a los contenedores almacenados
  • Cierre automático de puerta en serie (TSA) después de aprox. 60 segundos con señal acústica y visual antes del cierre del cajón
  • Uso no autorizado: cajón vertical bloqueable con bloqueo de cilindro (posible integración en un sistema de bloqueo existente) e indicador de estado de bloqueo (rojo / verde)
  • Ayudas de ajuste para compensar las irregularidades del suelo
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico.
  • Resistente al fuego durante 90 minutos
Los gabinetes V-MOVE-90 están disponibles con uno o dos cajones verticales, en diseños de laboratorio (unicolor) o industriales (bicolor) y con varios equipos interiores para elegir.
Max. carga por estante: 50 kg
Max. carga (para modelo V-MOVE-90, ancho 450 mm): 140 kg
Max. carga (para modelo V-MOVE-90, ancho 810 mm): 280 kg
Cuerpo exterior y cajón vertical de chapa de acero en blanco puro (RAL 9010) o gris claro (RAL 7035)
Certificaciones: Horno probado de acuerdo con EN 14470-1.
Información para pedidos: Los accesorios y los paquetes interiores deben pedirse por separado (no incluidos). Para obtener más información, visite nuestra pagina web o póngase en contacto con Avantor.
Información de suministro: La información sobre los gastos de envío están disponibles bajo petición.