Solución de descontaminación DNA AWAY®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
7010
7012-11
732-2353EA
20.7
EUR
732-2353
732-4436
Solución de descontaminación DNA AWAY®
Soluciones de limpieza
Descontaminantes
Solución lista para usar, para la eliminación de contaminación por ADN. Para la limpieza de las superficies de trabajo, de instrumentos, pipetas, termocicladores, etc.
- Adecuada para aplicaciones de PCR, para evitar falsos positivos en los resultados de PCR
- Limpieza fácil de diferentes superficies