Agua, grado técnico
Proveedor: PanReac AppliChem
211074.0715 211074.0716 211074.1214
APPC211074.0715EA 60 EUR
APPC211074.0715 APPC211074.0716 APPC211074.1214
Agua, grado técnico
Agua
Manufactured by reverse osmosis has purity level comparable to two times distilled water.
Formula: H₂O
Pto. Ebullición: 100 °C
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1,00 kg/l (20 ˚C)
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Form Liquid
Sterility Not tested
Conductivity Max. 5,0 μS/cm