Silicagel 2-5 mm agente desecante heavy metal-free, with moisture indicator (orange gel), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
13767-1KG 13767-2.5KG 13767-500G 13767-6X1KG 13767-6X500G 13767-6X2.5KG
13767-1KGEA 140 EUR
13767-1KG 13767-2.5KG 13767-500G 13767-6X1KG 13767-6X500G 13767-6X2.5KG
Silicagel 2-5 mm agente desecante heavy metal-free, with moisture indicator (orange gel), Fluka™
Silicagel
Silica gel with moisture indicator free of heavy metals.
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2,230 °C
Pto. de fusión: 1,600 °C
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 112926-00-8
EINECS: 231-545-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Soluble in chloroform Max. 0.025 %
Water absorbing capacity Min. 25 %
Loss on drying (150°C, 3h) Max. 2 %
Capacity ≥25 % absorption capacity (water)