Guantes industriales, ActivArmr® 07-112
Proveedor: Ansell
07-112/10 07-112/9 07-112/8
112-4235EA 77.4 EUR
112-4235 112-4237 112-4236
Guantes industriales, ActivArmr® 07-112
Guantes
Los guantes VibraGuard® tienen un recubrimiento impregnado de nitrilo en un forro de algodón interlock/Gelfôm™. Proporcionan resistencia a los cortes, los pinchazos y la abrasión, así como a la grasa y el aceite.
  • Ideal para tareas que impliquen vibraciones a niveles de frecuencia superiores a 300 Hz
  • Diseñado para reducir la vibración absorbida por la palma y los dedos de los trabajadores
  • Ayuda a proteger del Síndrome de Vibración Mano-Brazo
Ideal para amoladoras manuales y de pedestal, taladros de carretera y aplicaciones que incluyen martillos picadores, martillos de servicio pesado y apisonadores de impacto.
Atenuación de vibraciones EN 10819: TRM (Relación de transmisión Rango de frecuencia media) = 0,90/TRH (Relación de transmisión Rango de frecuencia alta) = 0,52
Certificaciones: EN 388:2016 (3221B); Cat. II