Fmoc-Lys(Z)-OH 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-carbobenzoxy-L-lysine, Fmoc-Lys(Cbz)-OH, Fmoc-Lys(Z)-OH, Nalpha-Fmoc-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine, Nalpha-Fmoc-Nepsilon-Cbz-L-lysine
H62866.06 H62866.14
H62866.06EA 99.4 EUR
H62866.06 H62866.14
Fmoc-Lys(Z)-OH 98%
Fmoc-Lys(Z)-OH
Formula: C₂₉H₃₀N₂O₆
MW: 502.567 g/mol
Pto. de fusión: 110…120 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00065662
Núm. CAS: 86060-82-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity 97,5%
Purity method Assay (HPLC)