Acetona 99,5 GC_ASSAY_METHOD, technical C
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
Sinónimos: Propanona
211007.1211 211007.1214 211007.0715 211007.0716 211007.1212
APPC211007.1211EA 35.2 EUR
APPC211007.1211 APPC211007.1214 APPC211007.0715 APPC211007.0716 APPC211007.1212
Acetona 99,5 GC_ASSAY_METHOD, technical C
Acetona
Formula: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Pto. Ebullición: 56.5 °C
Pto. de fusión: –94 °C
Densidad: 0.787…0.791 kg/m³
Pto. de inflamación: –20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008765
Núm. CAS: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (Assay G.C) 99,5%
Acidity 0,008 mEq/g
Alkalinity 0,006 mEq/g
Water content 0,3%
Solubility Soluble in water
Miscibility Miscible with water and most of the solvents
Refractive index (n20/D) 1,3591
Ignition temperature 465 °C
Vapour pressure (at 20 °C) 233 hPa
Viscosity (at 25 ˚C) 0,31 mPa.s
Dipole moment (at 20 ˚C) 2,7 Debye
Dielectric constant (at 25 ˚C) 20,7
Evaporation number (DIN 53170) 2,1
Heat evaporation (at 56 ˚C) 521 KJ/Kg
Saturation concentration (at 20 ˚C) 533 g/m³
Explosion limit (v) 2,2 - 12,8 %